Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inactive phospholipase D5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inactive phospholipase D5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001182740.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 200150 |
Nombre | Inactive phospholipase D5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16011361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16031361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16021361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16041361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061361
|
enQuireBio™
QP7881-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001182740.1 | |
Inactive phospholipase D5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
200150 | |
Research Use Only | |
PLD5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGEDEDGLSE KNCQNKCRIA LVENIPEGLN YSENAPFHLS LFQGWMNLLN MAKKSVDIVS SHWDLNHTHP SACQGQRLFE KLLQLTSQNI EIKLVSDVTA DSKVLEALKL KGAEVTYMNM TAYNKGRLQS SFWIVDKQHV YIGSAGLDWQ SLGQMKELGV IFYNCSCLVL DLQRIFALYS SLKFKSRVPQ TWSKRLYGVY DNEKKLQLQL NETKSQAFVS NSPKLFCPKN RSFDIDAIYS VIDDAKQYVY IAVMDYLPIS STSTKRTYWP DLDAKIREAL VLRSVRVRLL LSFWKETDPL TFNFISSLKA ICTEIANCSL KVKFFDLERE NACATKEQKN HTFPRLNRNK YMVTDGAAYI GNFDWVGNDF TQNAGTGLVI NQADVRNNRS IIKQLKDVFE RDWYSPYAKT LQPTKQPNCS SLFKLKPLSN KTATDDTGGK DPRNV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |