Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMPDH1 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPDH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3614 |
---|---|
Nombre | IMPDH1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IMPDH1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920419
|
enQuireBio™
QP12437-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900419
|
enQuireBio™
QP12437-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910419
|
enQuireBio™
QP12437-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3614 | |
Research Use Only | |
IMPDH1 | |
Human | |
His | |
IMPDH1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 20% glycerol. |
IMPDH1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADYLISGGT GYVPEDGLTA QQLFASADGL TYNDFLILPG FIDFIADEVD LTSALTRKIT LKTPLISSPM DTVTEADMAI AMALMGGIGF IHHNCTPEFQ ANEVRKVKKF EQGFITDPVV LSPSHTVGDV LEAKMRHGFS GIPITETGTM GSKLVGIVTS RDIDFLAEKD HTTLLSEVMT PRIELVVAPA GVTLKEANEI LQRSKKGKLP IVNDCDELVA IIARTDLKKN RDYPLASKDS QKQLLCGAAV GTREDDKYRL DLLTQAGVDV IVLDSSQGNS VYQIAMVHYI KQKYPHLQVI GGNVVTAAQA KNLIDAGVDG LRVGMGCGSI CITQEVMACG RPQGTAVYKV AEYARRFGVP IIADGGIQTV GHVVKALALG ASTVMMGSLL AATTEAPGEY FFSDGVRLKK YRGMGSLDAM EKSSSSQKRY FSEGDKVKIA QGVSGSIQDK GSIQKFVPYL IAGIQHGCQD IGARSLSVLR SMMYSGELKF EKRTMSAQIE GGVHGLHSYE KRLY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |