Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL7 / Interleukin 7 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1180-10 ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918418
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000871.1
IL7 / Interleukin 7 Protein
Research Use Only
IL7
Recombinant Protein
E. coli
MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
3574
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the Mouse 2E8 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^6 units/mg.
Human
Untagged
10 mM Aceitic acid