Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL7 / Interleukin 7 Protein
Recombinant Protein
203.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000871.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3574 |
Nombre | IL7 / Interleukin 7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15948418
|
enQuireBio™
QP1180-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938418
|
enQuireBio™
QP1180-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918418
|
enQuireBio™
QP1180-10 UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928418
|
enQuireBio™
QP1180-100 UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000871.1 | |
IL7 / Interleukin 7 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the Mouse 2E8 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^6 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM Aceitic acid |
3574 | |
Research Use Only | |
IL7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |