missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4 / Interleukin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Human IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1660.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000580.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3565 |
Nombre | IL4 / Interleukin-4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15963458
|
enQuireBio™
QP10311-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943458
|
enQuireBio™
QP10311-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933458
|
enQuireBio™
QP10311-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15953458
|
enQuireBio™
QP10311-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000580.1 | |
IL4 / Interleukin-4 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HKCDITLQEI IKTLNSLTEQ KTLCTELTVT DIFAASKNTT EKETFCRAAT VLRQFYSHHE KDTRCLGATA QQFHRHKQLI RFLKRLDRNL WGLAGLNSCP VKEANQSTLE NFLERLKTIM REKYSKCSS | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3565 | |
Research Use Only | |
IL4 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 106 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |