Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL3RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL3RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
103.00€ - 1372.00€
Especificaciones
Nombre IL3RA Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Insect
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15930379 Ver documentos enQuireBio™
QP12424-1UG
1 μg 103.00€
1 microgramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
15940379 Ver documentos enQuireBio™
QP12424-50UG
50 μg 1372.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
15950379 Ver documentos enQuireBio™
QP12424-5UG
5 μg 160.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
IL3RA Protein
His
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
Insect
ADLKEDPNPP ITNLRMKAKA QQLTWDLNRN VTDIECVKDA DYSMPAVNNS YCQFGAISLC EVTNYTVRVA NPPFSTWILF PENSGKPWAG AENLTCWIHD VDFLSCSWAV GPGAPADVQY DLYLNVANRR QQYECLHYKT DAQGTRIGCR FDDISRLSSG SQSSHILVRG RSAAFGIPCTDKFVVFSQIE ILTPPNMTAK CNKTHSFMHW KMRSHFNRKF RYELQIQKRM QPVITEQVRD RTSFQLLNPG TYTVQIRARE RVYEFLSAWS TPQRFECDQE EGANTRAWRH HHHHH