Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL34 Protein
A cDNA sequence encoding the IL34 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1440.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 146433 |
---|---|
Nombre | IL34 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL34 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954988
|
enQuireBio™
QP10728-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944988
|
enQuireBio™
QP10728-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934988
|
enQuireBio™
QP10728-100UG |
100 μg |
1440.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
146433 | |
Research Use Only | |
IL34 | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
NEPLEMWPLT QNEECTVTGF LRDKLQYRSR LQYMKHYFPI NYKISVPYEG VFRIANVTRL QRAQVSEREL RYLWVLVSLS ATESVQDVLL EGHPSWKYLQ EVETLLLNVQ QGLTDVEVSP QGLTDVEVSP APGPNLKLVR PKALLDNCFR VMELLYCSCC KQSSVLNWQD CEVPSPQSCS PEPSLQYAAT QLYPPPPWSP SSPPHSTGSV RPVRAQGEGL LPHHHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
IL34 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity was measured by its ability to induce secretion of MCP-1 from PBMCs. | |
Human | |
His | |
The IL34 was lyophilized from a solution containing 20mM Sodium Citrate, pH 3.0 and 75mM NaCl. |