Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL23R Protein
A cDNA sequence encoding the IL23R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 149233 |
---|---|
Nombre | IL23R Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IL23R |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910359
|
enQuireBio™
QP12416-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990349
|
enQuireBio™
QP12416-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900359
|
enQuireBio™
QP12416-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
149233 | |
Research Use Only | |
IL23R | |
Human | |
His | |
IL23R protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL23R Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPGITNINC SGHIWVEPAT IFKMGMNISI YCQAAIKNCQ PRKLHFYKNG IKERFQITRI NKTTARLWYK NFLEPHASMY CTAECPKHFQ ETLICGKDIS SGYPPDIPDE VTCVIYEYSG NMTCTWNAGK LTYIDTKYVV HVKSLETEEE QQYLTSSYIN ISTDSLQGGK KYLVWVQAAN ALGMEESKQL QIHLDDIVIP SAAVISRAET INATVPKTII YWDSQTTIEK VSCEMRYKAT TNQTWNVKEF DTNFTYVQQS EFYLEPNIKY VFQVRCQETG KRYWQPWSSL FFHKTPETVP QVTSKAFQHD TWNSGLTVAS ISTGHLTSDN RGDIGLEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTPPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGKHH HHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |