Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL22 / Interleukin 22 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1166-1 mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937948
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_065386.1
IL22 / Interleukin 22 Protein
Research Use Only
IL22
Recombinant Protein
E. coli
MAPISSHCRL DKSNFQQPYI TNRTFMLAKE ASLADNNTDV RLIGEKLFHG VSMSERCYLM KQVLNFTLEE VLFPQSDRFQ PYMQEVVPFL ARLSNRLSTC HIEGDDLHIQ RNVQKLKDTV KKLGESGEIK AIGELDLLFM SLRNACI
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
50616
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human IL22 / Interleukin 22 induces pSTAT3 activation in HepG2 cells (detected via western blot at less than 5 ng/ml).
Human
Untagged
10 mM sodium citrate, pH 3.0