Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL21R Protein
A cDNA sequence encoding the IL21R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 50615 |
---|---|
Nombre | IL21R Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IL21R |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15980349
|
enQuireBio™
QP12415-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15960349
|
enQuireBio™
QP12415-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15970349
|
enQuireBio™
QP12415-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
50615 | |
Research Use Only | |
IL21R | |
Human | |
His | |
IL21R protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL21R Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
CPDLVCYTDY LQTVICILEM WNLHPSTLTL TWQDQYEELK DEATSCSLHR SAHNATHATY TCHMDVFHFM ADDIFSVNIT DQSGNYSQEC GSFLLAESIK PAPPFNVTVT FSGQYNISWR SDYEDPAFYM LKGKLQYELQ YRNRGDPWAV SPRRKLISVD SRSVSLLPLE FRKDSSYELQ VRAGPMPGSS YQGTWSEWSD PVIFQTQSEE LKEVEHHHHH H | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |