Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL20 / Interleukin-20 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1165-1 mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917918
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_061194.2
IL20 / Interleukin-20 Protein
Research Use Only
IL20
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
50604
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MLKTLNLGSC VIATNLQEIR NGFSEIRGSV QAKDGNIDIR ILRRTESLQD TKPANRCCLL RHLLRLYLDR VFKNYQTPDH YTLRKISSLA NSFLTIKKDL RLCHAHMTCH CGEEAMKKYS QILSHFEKLE PQAAVVKALG ELDILLQWME ETE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.