Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2 / Interleukin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL2 / Interleukin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6216-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051650
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_000577.2
IL2 / Interleukin-2 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
3558
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL2
Recombinant Protein
E. coli
APTSSSTKKT QLQLEHLLLD LQMILNGINN YKNPKLTRML TFKFYMPKKA TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQSKNFHL RPRDLISNIN VIVLELKGSE TTFMCEYADE TATIVEFLNR WITFCQSIIS TLT