Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2 / Interleukin-2 Protein
Recombinant Protein
655.00€ - 1110.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000577.2
ID de gen (Entrez) 3558
Nombre IL2 / Interleukin-2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15965769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5245-500UG
500 μg
655.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15955769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5245-1MG
1 mg
1110.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_000577.2
IL2 / Interleukin-2 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
3558
Research Use Only
IL2
Recombinant Protein
E. coli
MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.