missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F6 / IL36 Protein
A DNA sequence encoding the Human IL1F6 / IL36, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 4105.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055255.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 27179 |
Nombre | IL1F6 / IL36 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943528
|
enQuireBio™
QP10330-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923528
|
enQuireBio™
QP10330-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913528
|
enQuireBio™
QP10330-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933528
|
enQuireBio™
QP10330-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_055255.1 | |
IL1F6 / IL36 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEKALKIDTP QQGSIQDINH RVWVLQDQTL IAVPRKDRMS PVTIALISCR HVETLEKDRG NPIYLGLNGL NLCLMCAKVG DQPTLQLKEK DIMDLYNQPE PVKSFLFYHS QSGRNSTFES VAFPGWFIAV SSEGGCPLIL TQELGKANTT DFGLTMLF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
27179 | |
Research Use Only | |
Il36a | |
The specific activity determined by its ability in a functional ELISA. Immobilized rHuIL-36alpha at 1 ug/mL can bind recombinant human IL-1 Rrp2 Fc Chimera with a range of 0.15-5 ug/mL. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 2 M PBS, pH 7.4, lyophilized |