Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F6 / IL36 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL1F6 / IL36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8208-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053281
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055255.1
IL1F6 / IL36 Protein
Research Use Only
Il36a
Recombinant Protein
E. coli
MEKALKIDTP QQGSIQDINH RVWVLQDQTL IAVPRKDRMS PVTIALISCR HVETLEKDRG NPIYLGLNGL NLCLMCAKVG DQPTLQLKEK DIMDLYNQPE PVKSFLFYHS QSGRNSTFES VAFPGWFIAV SSEGGCPLIL TQELGKANTT DFGLTMLF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27179
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol