Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL18RAP Protein
A cDNA sequence encoding the IL18RAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre IL18RAP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15930339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12411-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15950339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12411-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15940339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12411-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
IL18RAP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
IL18RAP protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) AND 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
FNISGCSTKK LLWTYSTRSE EEFVLFCDLP EPQKSHFCHR NRLSPKQVPE HLPFMGSNDL SDVQWYQQPS NGDPLEDIRK SYPHIIQDKC TLHFLTPGVN NSGSYICRPK MIKSPYDVAC CVKMILEVKP QTNASCEYSA SHKQDLLLGS TGSISCPSLS CQSDAQSPAV TWYKNGKLLS VERSNRIVVD EVYDYHQGTY VCDYTQSDTV SSWTVRAVVQ VRTIVGDTKL KPDILDPVED TLEVELGKPL TISCKARFGF ERVFNPVIKW YIKDSDLEWE VSVPEAKSIK STLKDEIIER NIILEKVTQR DLRRKFVCFV QNSIGNTTQS VQLKEKRLEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK HHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.