Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL18BP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL18BP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8878-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001034748.1
IL18BP Protein
Research Use Only
IL18BP
Recombinant Protein
E. coli
TPVSQTTTAA TASVRSTKDP CPSQPPVFPA AKQCPALEVT WPEVEVPLNG TLSLSCVACS RFPNFSILYW LGNGSFIEHL PGRLWEGSTS RERGSTGTQL CKALVLEQLT PALHSTNFSC VLVDPEQVVQ RHVVLAQLWA GLRATLPPTQ EAL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10068
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol