missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL17F / IL-17F Protein
Recombinant Protein
2025.00€ - 3300.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_443104.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 112744 |
Nombre | IL17F / IL-17F Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917708
|
enQuireBio™
QP1158-500 UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15907708
|
enQuireBio™
QP1158-1 MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_443104.1 | |
IL17F / IL-17F Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 100 ng/mL in the Production of IL-6 from mouse NIH 3T3 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
112744 | |
Research Use Only | |
IL17F | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRKIPKVGHT FFQKPESCPP VPGGSMKLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGKEDISMN SVPIQQETLV VRRKHQGCSV SFQLEKVLVT VGCTCVTPVI HHVQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |