Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL17D Protein
A cDNA sequence encoding the IL17D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 53342
Nombre IL17D Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL17D
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934978
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10724-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924978
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10724-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15914978
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10724-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
53342
Research Use Only
IL17D
Recombinant Protein
E. coli
APRAGRRPAR PRGCADRPEE LLEQLYGRLA AGVLSAFHHT LQLGPREQAR NASCPAGGRP ADRRFRPPTN LRSVSPWAYR ISYDPARYPR YLPEAYCLCR GCLTGLFGEE DVRFRSAPVY MPTVVLRRTP ACAGGRSVYT EAYVTIPVGC TCVPEPEKDA DSINSSIDKQ GAKLLLGPND APAGP
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE.
IL17D Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Immobilized rHuIL-17D binds to rHuIL-17BR with EC50 less than 2microg/ml.
Human
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA.