missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL17B / IL-17B Protein
A DNA sequence encoding the Human IL17B / IL-17B, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001304916.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 27190 |
Nombre | IL17B / IL-17B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933438
|
enQuireBio™
QP10305-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923438
|
enQuireBio™
QP10305-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903438
|
enQuireBio™
QP10305-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913438
|
enQuireBio™
QP10305-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001304916.1 | |
IL17B / IL-17B Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQPRSPKSKR KGQGRPGPLA PGPHQVPLDL VSRMKPYARM EEYERNIEEM VAQLRNSSEL AQRKCEVNLQ LWMSNKRSLS PWGYSINHDP SRIPVDLPEA RCLCLGCVNP FTMQEDRSMV SVPVFSQVPV RRRLCPPPPR TGPCRQRAVM ETIAVGCTCI F | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
27190 | |
Research Use Only | |
IL17B | |
The ED50 as determined by inducing IL-8 secretion of human HepG2 cells is less than 1.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 1000 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, with 0.1 % Tween-20 and 3 % Trehalose, lyophilized |