missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL17 / IL17A Protein
A DNA sequence encoding the Human IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1535.00€
Especificaciones
Nombre | IL17 / IL17A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Símbolo de gen | IL17A |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15963498
|
enQuireBio™
QP10323-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15953498
|
enQuireBio™
QP10323-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933498
|
enQuireBio™
QP10323-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943498
|
enQuireBio™
QP10323-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
IL17 / IL17A Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GITIPRNPGC PNSEDKNFPR TVMVNLNIHN RNTNTNPKRS SDYYNRSTSP WNLHRNEDPE RYPSVIWEAK CRHLGCINAD GNVDYHMNSV PIQQEILVLR REPPHCPNSF RLEKILVSVG CTCVTPIVHH VA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
Research Use Only | |
IL17A | |
The ED50 as determined by inducing IL-6 secretion of murine NIH/3T3 cells is less than 7.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.3 M 105 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |