Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13RA1 Protein
A cDNA sequence encoding the IL13RA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3597 |
---|---|
Nombre | IL13RA1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IL13RA1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940319
|
enQuireBio™
QP12405-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920319
|
enQuireBio™
QP12405-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930319
|
enQuireBio™
QP12405-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3597 | |
Research Use Only | |
IL13RA1 | |
Human | |
His | |
IL13RA1 protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffer saline (pH 7.4). |
IL13RA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GGGGAAPTET QPPVTNLSVS VENLCTVIWT WNPPEGASSN CSLWYFSHFG DKQDKKIAPE TRRSIEVPLN ERICLQVGSQ CSTNESEKPS ILVEKCISPP EGDPESAVTE LQCIWHNLSY MKCSWLPGRN TSPDTNYTLY YWHRSLEKIH QCENIFREGQ YFGCSFDLTK VKDSSFEQHS VQIMVKDNAG KIKPSFNIVP LTSRVKPDPP HIKNLSFHND DLYVQWENPQ NFISRCLFYE VEVNNSQTET HNVFYVQEAK CENPEFERNV ENTSCFMVPG VLPDTLNTVR IRVKTNKLCY EDDKLWSNWS QEMSIGKKRN STHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |