Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL10RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL10RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3587
Nombre IL10RA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IL10RA
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15990299
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12401-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15970299
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12401-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15980299
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12401-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
3587
Research Use Only
IL10RA
Human
His
The IL10RA protein solution (0.2 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL10RA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
HGTELPSPPS VWFEAEFFHH ILHWTPIPNQ SESTCYEVAL LRYGIESWNS ISNCSQTLSY DLTAVTLDLY HSNGYRARVR AVDGSRHSNW TVTNTRFSVD EVTLTVGSVN LEIHNGFILG KIQLPRPKMA PANDTYESIF SHFREYEIAI RKVPGNFTFT HKKVKHENFS LLTSGEVGEF CVQVKPSVAS RSNKGMWSKE ECISLTRQYF TVTNHHHHHH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.