missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL-8 / CXCL8 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-8 / CXCL8, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8598-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16055501

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Especificaciones

NP_000575.1
IL-8 / CXCL8 Protein
500 μg
Not determined.
Partial
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3576
Greater than 90.5% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CXCL8
Recombinant Protein
E. coli
AVLPRSAKEL RCQCIKTYSK PFHPKFIKEL RVIESGPHCA NTEIIVKLSD GRELCLDPKE NWVQRVVEKF LKRAENS
Videos
Documentos