missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-8 / CXCL8 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000575.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3576 |
Nombre | IL-8 / CXCL8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925559
|
enQuireBio™
QP2737-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915559
|
enQuireBio™
QP2737-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_000575.1 | |
IL-8 / CXCL8 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IL-8 / CXCL8 induces Human neutrophil chemotaxis (significanty different from control at Human IL-8 / CXCL8 concentrations greater than 10 ng/ml) Activity was further confirmed by measuring Human neutrophil degranulation (significanty different from control at Human IL-8 / CXCL8 concentrations greater than 1 ng/ml) . | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
3576 | |
Research Use Only | |
CXCL8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVLPRSAKEL . RCQCIKTYS K. PFHPKFIK EL. RVIESGP HCA. NTEIIV KLSD. GRELC LDPKE. NWVQ RVVEKF. LKR AENS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |