Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 32A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 32A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 9235 |
---|---|
Nombre | IL 32A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL32 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934948
|
enQuireBio™
QP10714-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914948
|
enQuireBio™
QP10714-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924948
|
enQuireBio™
QP10714-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
9235 | |
Research Use Only | |
IL32 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCFPKVLSDD MKKLKARMHQ AIERFYDKMQ NAESGRGQVM SSLAELEDDF KEGYLETVAA YYEEQHPELT PLLEKERDGL RCRGNRSPVP DVEDPATEEP GESFCDKSYG APRGDKEELT PQKCSEPQSS K | |
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 32A Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Human IL-32 alpha activity is measured via the dose-dependent induction of TNF-alpha in the human THP-1 monocytic cell line. | |
Human | |
Untagged | |
IL-32 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing 50mM sodium Phosphate buffer pH=7.5. |