Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-3 / Interleukin-3 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1167-1 mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917988
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000579.2
IL-3 / Interleukin-3 Protein
Research Use Only
IL3
Recombinant Protein
E. coli
MAPMTQTTPL KTSWVNCSNM IDEIITHLKQ PPLPLLDFNN LNGEDQDILM ENNLRRPNLE AFNRAVKSLQ NASAIESILK NLLPCLPLAT AAPTRHPIHI KDGDWNEFRR KLTFYLKTLE NAQAQQTTLS LAIF
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
3562
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^5 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA