missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL-3 / Interleukin-3 Protein

Recombinant Protein

2025.00€ - 3300.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000579.2
ID de gen (Entrez) 3562
Nombre IL-3 / Interleukin-3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15927988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1167-500 UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15917988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1167-1 MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000579.2
IL-3 / Interleukin-3 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^5 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
3562
Research Use Only
IL3
Recombinant Protein
E. coli
MAPMTQTTPL KTSWVNCSNM IDEIITHLKQ PPLPLLDFNN LNGEDQDILM ENNLRRPNLE AFNRAVKSLQ NASAIESILK NLLPCLPLAT AAPTRHPIHI KDGDWNEFRR KLTFYLKTLE NAQAQQTTLS LAIF
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications