missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL-3 / Interleukin-3 Protein

A DNA sequence encoding the Human IL-3 / Interleukin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.

114.00€ - 1153.00€

Especificaciones

Nombre IL-3 / Interleukin-3 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15903458 Ver documentos enQuireBio™
QP10310-EC-10UG
10 μg 299.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15913458 Ver documentos enQuireBio™
QP10310-EC-250UG
250 μg 1153.00€
250 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15923458 Ver documentos enQuireBio™
QP10310-EC-2UG
2 μg 114.00€
2 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15993448 Ver documentos enQuireBio™
QP10310-EC-100UG
100 μg 668.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

IL-3 / Interleukin-3 Protein
Untagged
Human
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
NP_000579.2
Recombinant Protein
E. coli
APMTQTTSLK TSWVNCSNMI DEIITHLKQP PLPLLDFNNL NGEDQDILME NNLRRPNLEA FNRAVKSLQN ASAIESILKN LLPCLPLATA APTRHPIHIK DGDWNEFRRK LTFYLKTLEN AQAQQTTLSL AIF
3562
IL3