Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-29 / Interleukin-29 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-29 / Interleukin-29, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Nombre IL-29 / Interleukin-29 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16040951 Ver documentos enQuireBio™
QP7814-EC-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16080951 Ver documentos enQuireBio™
QP7814-EC-50UG
50 μg 234.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16030951 Ver documentos enQuireBio™
QP7814-EC-100UG
100 μg 406.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16060951 Ver documentos enQuireBio™
QP7814-EC-200UG
200 μg 675.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16070951 Ver documentos enQuireBio™
QP7814-EC-500UG
500 μg 1180.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16050951 Ver documentos enQuireBio™
QP7814-EC-1MG
1 mg 1855.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
IL-29 / Interleukin-29 Protein
His-SUMO
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_742152.1
Recombinant Protein
E. coli
PVPTSKPTTT GKGCHIGRFK SLSPQELASF KKARDALEES LKLKNWSCSS PVFPGNWDLR LLQVRERPVA LEAELALTLK VLEAAAGPAL EDVLDQPLHT LHHILSQLQA CIQPQPTAGP RPRGRLHHWL HRLQEAPKKE SAGCLEASVT FNLFRLLTRD LKYVADGNLC LRTSTHPEST
282618
IFNL1