Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-29 / Interleukin-29 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-29 / Interleukin-29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7814-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080951
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_742152.1
IL-29 / Interleukin-29 Protein
Research Use Only
IFNL1
Recombinant Protein
E. coli
PVPTSKPTTT GKGCHIGRFK SLSPQELASF KKARDALEES LKLKNWSCSS PVFPGNWDLR LLQVRERPVA LEAELALTLK VLEAAAGPAL EDVLDQPLHT LHHILSQLQA CIQPQPTAGP RPRGRLHHWL HRLQEAPKKE SAGCLEASVT FNLFRLLTRD LKYVADGNLC LRTSTHPEST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
282618
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol