missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL-29 / Interleukin-29 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-29 / Interleukin-29, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7814-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16040951

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_742152.1
IL-29 / Interleukin-29 Protein
Research Use Only
IFNL1
Recombinant Protein
E. coli
PVPTSKPTTT GKGCHIGRFK SLSPQELASF KKARDALEES LKLKNWSCSS PVFPGNWDLR LLQVRERPVA LEAELALTLK VLEAAAGPAL EDVLDQPLHT LHHILSQLQA CIQPQPTAGP RPRGRLHHWL HRLQEAPKKE SAGCLEASVT FNLFRLLTRD LKYVADGNLC LRTSTHPEST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
282618
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales