Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-29 / Interleukin-29 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_742152.1
ID de gen (Entrez) 282618
Nombre IL-29 / Interleukin-29 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15975859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5293-500UG
500 μg
2600.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15965859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5293-1MG
1 mg
4240.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_742152.1
IL-29 / Interleukin-29 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MPTSKPTTTG KGCHIGRFKS LSPQELASFK KARDALEESL KLKNWSCSSP VFPGNWDLRL LQVRERPVAL EAELALTLKV LEAAAGPALE DVLDQPLHTL HHILSQLQAC IQPQPTAGPR PRGRLHHWLH RLQEAPKKES AGCLEASVTF NLFRLLTRDL KYVADGNLCL RTSTHPEST
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
282618
Research Use Only
IFNL1
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA