Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 28A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 282616
Nombre IL 28A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IFNL2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15950289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12397-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15940289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12397-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12397-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
282616
Research Use Only
IFNL2
Human
Untagged
Lyophilized from a 0.2 ?m filtered solution containing no additives.
IL 28A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
VPVAR LHGALPDARG CHIAQFKSLS PQELQAFKRAKDALEESLLL KDCRCHSRLF PRTWDLRQLQ VRERPMALEA ELALTLKVLE ATADTDPALV DVLDQPLHTL HHILSQFRAC IQPQPTAGPR TRGRLHHWLY RLQEAPKKES PGCLEASVTFNLFRLLTRDL NCVASGDLCV
Greater than 85% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.