Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 28A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 282616 |
---|---|
Nombre | IL 28A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IFNL2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924928
|
enQuireBio™
QP10707-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904928
|
enQuireBio™
QP10707-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914928
|
enQuireBio™
QP10707-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
282616 | |
Research Use Only | |
IFNL2 | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MKLDMTGDCT PVLVLMAAVL TVTGAVPVAR LHGALPDARG CHIAQFKSLS PQELQAFKRA KDALEESLLL KDCRCHSRLF PRTWDLRQLQ VRERPMALEA ELALTLKVLE ATADTDPALV DVLDQPLHTL HHILSQFRAC IQPQPTAGPR TRGRLHHWLY RLQEAPKKES PGCLEASVTF NLFRLLTRDL NCVASGDLCV | |
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE. |
IL 28A Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity was determined by the dose dependent protection of the cytopathic effect on A549 cells (human lung adenocarcinoma epithelial cell line) that were challenged with encephalomyocarditis (EMC) virus and is typically 0.5-5ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
The IL28A was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS. |