Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-27 beta / EBI3 subunit Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005746.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10148 |
Nombre | IL-27 beta / EBI3 subunit Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945849
|
enQuireBio™
QP5284-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925849
|
enQuireBio™
QP5284-20UG |
20 μg |
263.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905849
|
enQuireBio™
QP5284-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935849
|
enQuireBio™
QP5284-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915849
|
enQuireBio™
QP5284-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_005746.2 | |
IL-27 beta / EBI3 subunit Protein | |
Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRKGPPAALT LPRVQCRASR YPIAVDCSWT LPPAPNSTSP VSFIATYRLG MAARGHSWPC LQQTPTSTSC TITDVQLFSM APYVLNVTAV HPWGSSSSFV PFITEHIIKP DPPEGVRLSP LAERQLQVQW EPPGSWPFPE IFSLKYWIRY KRQGAARFHR VGPIEATSFI LRAVRPRARY YVQVAAQDLT DYGELSDWSL PATATMSLGK | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |
10148 | |
Research Use Only | |
EBI3 | |
Human | |
Untagged | |
0.1% Trifluoroacetic Acid (TFA) + 0.5% mannitol |