Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-27 beta / EBI3 subunit Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5284-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15935849
  • 3515.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_005746.2
IL-27 beta / EBI3 subunit Protein
500 μg
Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MRKGPPAALT LPRVQCRASR YPIAVDCSWT LPPAPNSTSP VSFIATYRLG MAARGHSWPC LQQTPTSTSC TITDVQLFSM APYVLNVTAV HPWGSSSSFV PFITEHIIKP DPPEGVRLSP LAERQLQVQW EPPGSWPFPE IFSLKYWIRY KRQGAARFHR VGPIEATSFI LRAVRPRARY YVQVAAQDLT DYGELSDWSL PATATMSLGK
10148
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EBI3
Human
Untagged
0.1% Trifluoroacetic Acid (TFA) + 0.5% mannitol