Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-27 beta / EBI3 subunit Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5284-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15905849
  • 985.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_005746.2
IL-27 beta / EBI3 subunit Protein
Research Use Only
EBI3
Human
Untagged
0.1% Trifluoroacetic Acid (TFA) + 0.5% mannitol
10148
100 μg
Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MRKGPPAALT LPRVQCRASR YPIAVDCSWT LPPAPNSTSP VSFIATYRLG MAARGHSWPC LQQTPTSTSC TITDVQLFSM APYVLNVTAV HPWGSSSSFV PFITEHIIKP DPPEGVRLSP LAERQLQVQW EPPGSWPFPE IFSLKYWIRY KRQGAARFHR VGPIEATSFI LRAVRPRARY YVQVAAQDLT DYGELSDWSL PATATMSLGK
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.