Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 23 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 51561
Nombre IL 23 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL23A
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934918
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10704-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15924918
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10704-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15914918
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10704-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
51561
Research Use Only
IL23A
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MLGSRAVMLL LLLPWTAQGR AVPGGSSPAW TQCQQLSQKL CTLAWSAHPL VGHMDLREEG DEETTNDVPH IQCGDGCDPQ GLRDNSQFCL QRIHQGLIFY EKLLGSDIFT GEPSLLPDSP VGQLHASLLG LSQLLQPEGH HWETQQIPSL SPSQPWQRLL LRFKILRSLQ AFVAVAARVF AHGAATLSP
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE.
IL 23 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The activity, as determined by the dose dependent secretion of IL-17 in response to IL-23 using murine splenocytes, the ED50 is 1.9ng/ml.
Human
Untagged
IL-23 was lyophilized from a 0.1microm filtered solution (1.05 mg/ml) containing 1xPBS.