Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-22R / IL22RA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-22R / IL22RA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7852-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051181
Cantidad Precio
1 160.00€ / 10 microgramos
10 148.99€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
10-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_067081.2
IL-22R / IL22RA1 Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
58985
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL22RA1
Recombinant Protein
E. coli
SYRYVTKPPA PPNSLNVQRV LTFQPLRFIQ EHVLIPVFDL SGPSSLAQPV QYSQIRVSGP REPAGAPQRH SLSEITYLGQ PDISILQPSN VPPPQILSPL SYAPNAAPEV GPPSYAPQVT PEAQFPFYAP QAISKVQPSS YAPQATPDSW PPSYGVCMEG SGKDSPTGTL SSPKHLRPKG QLQKEPPAGS CMLGGLSLQE VTSLAMEESQ EAKSLHQPLG ICTDRTSDPN VLHSGEEGTP QYLKGQLPLL SSVQIEGHPM SLPLQPPSRP CSPSDQGPSP WGLLESLVCP KDEAKSPAPE TSDLEQPTEL DSLFRGLALT VQWE