Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-22R / IL22RA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-22R / IL22RA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_067081.2
ID de gen (Entrez) 58985
Nombre IL-22R / IL22RA1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16041181
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7852-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16061181
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7852-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16051181
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7852-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16071181
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7852-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081181
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7852-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091181
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7852-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_067081.2
IL-22R / IL22RA1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
58985
Research Use Only
IL22RA1
Recombinant Protein
E. coli
SYRYVTKPPA PPNSLNVQRV LTFQPLRFIQ EHVLIPVFDL SGPSSLAQPV QYSQIRVSGP REPAGAPQRH SLSEITYLGQ PDISILQPSN VPPPQILSPL SYAPNAAPEV GPPSYAPQVT PEAQFPFYAP QAISKVQPSS YAPQATPDSW PPSYGVCMEG SGKDSPTGTL SSPKHLRPKG QLQKEPPAGS CMLGGLSLQE VTSLAMEESQ EAKSLHQPLG ICTDRTSDPN VLHSGEEGTP QYLKGQLPLL SSVQIEGHPM SLPLQPPSRP CSPSDQGPSP WGLLESLVCP KDEAKSPAPE TSDLEQPTEL DSLFRGLALT VQWE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.