Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-17AF Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002181.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3605 |
Nombre | IL-17AF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995649
|
enQuireBio™
QP5200-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975649
|
enQuireBio™
QP5200-25UG |
25 μg |
263.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955649
|
enQuireBio™
QP5200-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985649
|
enQuireBio™
QP5200-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15965649
|
enQuireBio™
QP5200-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_002181.1 | |
IL-17AF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Production of IL-6 from mouse 3T3 cells was significantly induced by less than 50 ng/ml of Human IL-17AF, or activity of at least 2.0 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3605 | |
Research Use Only | |
IL17 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IL-17A:MIV KAGITIPRNP GCPNSEDKNF PRTVMVNLNI HNRNTNTNPK RSSDYYNRST SPWNLHRNED PERYPSVIWE AKCRHLGCIN ADGNVDYHMN SVPIQQEILV LRREPPHCPN SFRLEKILVS VGCTCVTPIV HHVA IL-17F :MRKIPKVGH TFFQKPESCP PVPGGSMKLD IGIINENQRV SMSRNIESRS TSPWNYTVTW DPNRYPSEVV QAQCRNLGCI NAQGKEDISM NSVPIQQETL VVRRKHQGCS VSFQLEKVLV TVGCTCVTPV IHHVQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |