Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8555-ye-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055251
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_000576.1
IL-15 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3600
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL15
Recombinant Protein
Yeast
NWVNVISDLK KIEDLIQSMH IDATLYTESD VHPSCKVTAM KCFLLELQVI SLESGDASIH DTVENLIILA NNSLSSNGNV TESGCKECEE LEEKNIKEFL QSFVHIVQMF INTS