missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-15 Protein
A DNA sequence encoding the Human IL-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2570.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000576.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3600 |
Nombre | IL-15 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953428
|
enQuireBio™
QP10302-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933428
|
enQuireBio™
QP10302-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923428
|
enQuireBio™
QP10302-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943428
|
enQuireBio™
QP10302-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000576.1 | |
IL-15 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NWVNVISDLK KIEDLIQSMH IDATLYTESD VHPSCKVTAM KCFLLELQVI SLESGDASIH DTVENLIILA NNSLSSNGNV TESGCKECEE LEEKNIKEFL QSFVHIVQMF INTS | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3600 | |
Research Use Only | |
IL15 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine CTLL-2 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |