Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-10 Protein
Descrizione
Measured in a cell proliferation assay using MC/9-2 mouse mast cells. Thompson-Snipes, L. et al. (1991) J. Exp. Med. 173:507. The ED50 for this effect is 0.075-0.750 ng/mL.
Specifica
Specifica
| Accession Number | P22301 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
| Gene ID (Entrez) | 3586 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.6 kDa |
| Quantity | 250 μg |
| Source | <EM>Spodoptera frμgiperda</EM>, <EM>Sf</EM> 21 (baculovirus)-derived human IL-10 protein Ser19-Asn178 |
| Storage Requirements | Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?