Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000566.3
ID de gen (Entrez) 3552
Nombre IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15995869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5298-2UG
2 μg
112.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15975869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5298-10UG
10 μg
263.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15965869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5298-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15905879
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5298-500UG
500 μg
4515.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15985869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5298-1MG
1 mg
7420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_000566.3
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
To pass QC, D10S cell proliferation must be significantly induced by less than 50 pg/ml or human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 (or activity must be at least 2.0 x 10^7 units/mg).
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
3552
Research Use Only
IL1A
Recombinant Protein
E. coli
SAPFSFLSNV KYNFMRIIKY EFILNDALNQ SIIRANDQYL TAAALHNLDE AVKFDMGAYK SSKDDAKITV ILRISKTQLY VTAQDEDQPV LLKEMPEIPK TITGSETNLL FFWETHGTKN YFTSVAHPNL FIATKQDYWV CLAGGPPSIT DFQILENQA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.