Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8550-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055231
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000566.3
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Research Use Only
IL1A
Recombinant Protein
E. coli
SAPFSFLSNV KYNFMRIIKY EFILNDALNQ SIIRANDQYL TAAALHNLDE AVKFDMGAYK SSKDDAKITV ILRISKTQLY VTAQDEDQPV LLKEMPEIPK TITGSETNLL FFWETHGTKN YFTSVAHPNL FIATKQDYWV CLAGGPPSIT DFQILENQA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3552
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol