Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGLL1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGLL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3543
Nombre IGLL1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IGLL1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15950259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12388-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15940259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12388-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15930259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12388-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
3543
Research Use Only
IGLL1
Human
His
IGLL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
IGLL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLLRPTAA SQSRALGPGA PGGSSRSSLR SRWGRFLLQR GSWTGPRCWP RGFQSKHNSV THVFGSGTQL TVLSQPKATP SVTLFPPSSE ELQANKATLV CLMNDFYPGI LTVTWKADGT PITQGVEMTT PSKQSNNKYA ASSYLSLTPE QWRSRRSYSC QVMHEGSTVE KTVAPAECS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.