Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP7 Protein
A cDNA sequence encoding the IGFBP7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3490 |
---|---|
Nombre | IGFBP7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IGFBP7 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15980239
|
enQuireBio™
QP12384-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15970239
|
enQuireBio™
QP12384-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15960239
|
enQuireBio™
QP12384-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3490 | |
Research Use Only | |
IGFBP7 | |
Human | |
Untagged | |
IGFBP7 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA. |
IGFBP7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSSDTCG PCEPASCPPL PPLGCLLGET RDACGCCPMC ARGEGEPCGG GGAGRGYCAP GMECVKSRKR RKGKAGAAAG GPGVSGVCVC KSRYPVCGSD GTTYPSGCQL RAASQRAESR GEKAITQVSK GTCEQGPSIV TPPKDIWNVT GAQVYLSCEV IGIPTPVLIW NKVKRGHYGV QRTELLPGDR DNLAIQTRGG PEKHEVTGWV LVSPLSKEDA GEYECHASNS QGQASASAKI TVVDALHEIP VKKGEGAEL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |