missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP3 Protein
A DNA sequence encoding the Human IGFBP3, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000589.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3486 |
Nombre | IGFBP3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943698
|
enQuireBio™
QP10386-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933698
|
enQuireBio™
QP10386-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913698
|
enQuireBio™
QP10386-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923698
|
enQuireBio™
QP10386-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000589.2 | |
IGFBP3 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GASSGGLGPV VRCEPCDARA LAQCAPPPAV CAELVREPGC GCCLTCALSE GQPCGIYTER CGSGLRCQPS PDEARPLQAL LDGRGLCVNA SAVSRLRAYL LPAPPAPGNA SESEEDRSAG EVESPSVSST HRVSDPKFHP LHSKIIIIKK GHAKDSQRYK VDYESQSTDT QNFSSESKRE TEYGPCRREM EDTLNHLKFL NVLSPRGVHI PNCDKKGFYK KKQCRPSKGR KRGFCWCVDK YGQPLPGYTT KGKEDVHCYS MQSK | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3486 | |
Research Use Only | |
IGFBP3 | |
The ED50 as determined by inhibiting IGF-II induced proliferation of serum free human MCF-7 cells is less than 200 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 103 IU/mg in the presence of 15 ng/ml of rHuIGF-II. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |